Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303466-1G PC303466-5G PC303466-25G
APOSPC303466-1GEA 280 EUR
APOSPC303466-1G APOSPC303466-5G APOSPC303466-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Peso molecolare: 335,919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32265218
CAS Number: 2092564-82-2