Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303465-1G PC303465-5G
APOSPC303465-1GEA 232 EUR
APOSPC303465-1G APOSPC303465-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Peso molecolare: 273,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30834069
CAS Number: 2092564-68-4