Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 669 EUR
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrClFN
Peso molecolare: 238,485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23163937
CAS Number: 1386459-84-2