Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303461-1G PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA 308 EUR
APOSPC303461-1G APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Punto di fusione: 40…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28143920
CAS Number: 1517200-74-6