Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303460-1G PC303460-5G PC303460-250MG
APOSPC303460-1GEA 307 EUR
APOSPC303460-1G APOSPC303460-5G APOSPC303460-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800811
CAS Number: 1000577-76-3