Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303457-1G PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA 226 EUR
APOSPC303457-1G APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107274
CAS Number: 1449008-15-4