Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303456-1G PC303456-5G
APOSPC303456-1GEA 0 EUR
APOSPC303456-1G APOSPC303456-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26686407
CAS Number: 1537364-77-4