Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 326 EUR
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrClFN
Peso molecolare: 248,479 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26686147
CAS Number: 1537627-12-5