Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303454-1G PC303454-250MG
APOSPC303454-1GEA 669 EUR
APOSPC303454-1G APOSPC303454-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Peso molecolare: 302,366 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640076
CAS Number: 2092617-82-6