5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
Formula:
C₇H₅BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29036608 CAS Number: 1514304-24-5 |