Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303452-1G PC303452-5G
APOSPC303452-1GEA 127 EUR
APOSPC303452-1G APOSPC303452-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783162
CAS Number: 1280786-80-2