Stampa…
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303448-1G PC303448-5G
APOSPC303448-1GEA 419 EUR
APOSPC303448-1G APOSPC303448-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987590
CAS Number: 1250443-19-6