3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303447-1G
PC303447-5G
APOSPC303447-1GEA
326
EUR
APOSPC303447-1G
APOSPC303447-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₄BrF₂N Peso molecolare: 232,025 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28383744 CAS Number: 1516081-14-3 |