Stampa…
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 187 EUR
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483917
CAS Number: 438050-05-6