Stampa…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303445-1G PC303445-250MG
APOSPC303445-1GEA 580 EUR
APOSPC303445-1G APOSPC303445-250MG
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640075
CAS Number: 2514730-07-3