Stampa…
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC303443-1G PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA 348 EUR
APOSPC303443-1G APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26687840
CAS Number: 1536760-94-7