2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303442-1G
PC303442-5G
APOSPC303442-1GEA
348
EUR
APOSPC303442-1G
APOSPC303442-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Formula:
C₈H₄F₃N Peso molecolare: 171.119 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640073 CAS Number: 1533973-82-8 |