Stampa…
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303439-1G PC303439-5G
APOSPC303439-1GEA 174 EUR
APOSPC303439-1G APOSPC303439-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190.119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20643360
CAS Number: 65829-28-9