6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303437-1G
PC303437-5G
APOSPC303437-1GEA
261
EUR
APOSPC303437-1G
APOSPC303437-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formula:
C₇H₄BrF₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28099964 CAS Number: 1502530-72-4 |