Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 203 EUR
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18379809
CAS Number: 1263376-72-2