6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303435-1G
PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA
313
EUR
APOSPC303435-1G
APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formula:
C₇H₆BrF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26679577 CAS Number: 1513330-68-1 |