Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC303434-1G PC303434-5G
APOSPC303434-1GEA 267 EUR
APOSPC303434-1G APOSPC303434-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368100
CAS Number: 887585-27-5