Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303433-1G PC303433-5G
APOSPC303433-1GEA 145 EUR
APOSPC303433-1G APOSPC303433-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26686146
CAS Number: 1517576-71-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III