Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC303432-1G PC303432-5G
APOSPC303432-1GEA 63.8 EUR
APOSPC303432-1G APOSPC303432-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368109
CAS Number: 651326-72-6