Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303430-1G PC303430-5G
APOSPC303430-1GEA 245 EUR
APOSPC303430-1G APOSPC303430-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 236,014 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737879
CAS Number: 1626337-90-3