Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303429-1G PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA 209 EUR
APOSPC303429-1G APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737912
CAS Number: 1807172-38-8