Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303427-1G PC303427-5G
APOSPC303427-1GEA 373 EUR
APOSPC303427-1G APOSPC303427-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrF₂N
Peso molecolare: 222,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972476
CAS Number: 887585-92-4