Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303426-1G PC303426-5G
APOSPC303426-1GEA 451 EUR
APOSPC303426-1G APOSPC303426-5G
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251.025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28131371
CAS Number: 1780302-08-0