Stampa…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303424-1G PC303424-5G
APOSPC303424-1GEA 292 EUR
APOSPC303424-1G APOSPC303424-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29764385
CAS Number: 1951441-62-5