Stampa…
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 78.6 EUR
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Formula: C₁₃H₈BrClF₃NO
Peso molecolare: 366,561 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640070
CAS Number: 2514625-32-0