Stampa…
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303421-10G PC303421-1G PC303421-5G
APOSPC303421-10GEA 417 EUR
APOSPC303421-10G APOSPC303421-1G APOSPC303421-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline
Formula: C₁₂H₈BrF₂NO
Peso molecolare: 300,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17121998
CAS Number: 1483390-41-5