Stampa…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303420-1G PC303420-250MG
APOSPC303420-1GEA 1050 EUR
APOSPC303420-1G APOSPC303420-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640069
CAS Number: 2300095-53-6