Stampa…
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303419-1G PC303419-250MG
APOSPC303419-1GEA 698 EUR
APOSPC303419-1G APOSPC303419-250MG
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₉H₈BrF₃
Peso molecolare: 253,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12789858
CAS Number: 1247452-70-5