Stampa…
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303418-1G PC303418-25G PC303418-5G
APOSPC303418-1GEA 142 EUR
APOSPC303418-1G APOSPC303418-25G APOSPC303418-5G
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide 98%
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20700103
CAS Number: 399-34-8