Stampa…
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303409-1G PC303409-250MG
APOSPC303409-1GEA 651 EUR
APOSPC303409-1G APOSPC303409-250MG
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24687551
CAS Number: 1350325-23-3