Stampa…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303406-1G PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA 975 EUR
APOSPC303406-1G APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₄ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640060
CAS Number: 2415751-66-3