6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303403-1G
PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA
1280
EUR
APOSPC303403-1G
APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₈ClF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640057 CAS Number: 2415751-58-3 |