Stampa…
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303400-1G PC303400-5G
APOSPC303400-1GEA 77.1 EUR
APOSPC303400-1G APOSPC303400-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₈FN
Peso molecolare: 149,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28794310
CAS Number: 1806330-91-5