Stampa…
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303397-1G PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA 61.1 EUR
APOSPC303397-1G APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640056
CAS Number: 2383927-14-6