Stampa…
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303396-10G PC303396-1G PC303396-5G PC303396-25G
APOSPC303396-10GEA 1450 EUR
APOSPC303396-10G APOSPC303396-1G APOSPC303396-5G APOSPC303396-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈ClF₃O
Peso molecolare: 236,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393944
CAS Number: 1261861-70-4