Stampa…
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303391-1G PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA 681 EUR
APOSPC303391-1G APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22419064
CAS Number: 1824642-82-1