Stampa…
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303390-1G PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA 894 EUR
APOSPC303390-1G APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₂BrCl₂F₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31916398
CAS Number: 2384019-85-4
UN: 1760
ADR: 8,III