Stampa…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 640 EUR
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
Peso molecolare: 271,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31916396
CAS Number: 2091670-09-4