Stampa…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 604 EUR
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28798408
CAS Number: 1509586-85-9