2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303382-1G
PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA
592
EUR
APOSPC303382-1G
APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₅F₄N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31916395 CAS Number: 2383627-27-6 |