Stampa…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303381-1G PC303381-250MG
APOSPC303381-1GEA 582 EUR
APOSPC303381-1G APOSPC303381-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇F₄NO
Peso molecolare: 221,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31916394
CAS Number: 2384846-77-7