Stampa…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 454 EUR
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₅ClF₄O
Peso molecolare: 240,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31916393
CAS Number: 2387070-56-4