Stampa…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303379-1G PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA 927 EUR
APOSPC303379-1G APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640050
CAS Number: 2383659-72-9