Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 163 EUR
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640048
CAS Number: 1703955-84-3