Stampa…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303372-1G PC303372-5G
APOSPC303372-1GEA 339 EUR
APOSPC303372-1G APOSPC303372-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₈Cl₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30726940
CAS Number: 2149590-99-6